2-Bromobencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
350510050 350510250
ACRO350510050EA 83.3 EUR
ACRO350510050 ACRO350510250
2-Bromobencilamina 98%
2-Bromobencilamina
Formula: C₇H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025572
Núm. CAS: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %