2-Bromobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2-Bromophenyl)methanamine
A12412.14
A12412.06
A12412.14EA
274
EUR
A12412.14
A12412.06
2-Bromobencilamina 97%
2-Bromobencilamina
Purity: 98%
CAS No.: 3959-05-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°/9mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00025572
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186,05 g/mol Pto. Ebullición: 118…119 °C (9 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025572 Núm. CAS: 3959-05-5 UN: 2735 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)