3-Bromobencilamina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Bromophenyl)methanamine
B24963.06
B24963.14
B24963.22
B24963.06EA
53.7
EUR
B24963.06
B24963.14
B24963.22
3-Bromobencilamina 95%
3-Bromobencilamina
Purity: 97%
CAS No.: 10269-01-9
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Refractive Index: 1.5885
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01026119
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186,05 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01026119 Núm. CAS: 10269-01-9 UN: 2735 ADR: 8,III |