4-Bromobencilamina 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
350530050 350530250
ACRO350530050EA 338 EUR
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Bromobencilamina 97+%
4-Bromobencilamina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Pto. de fusión: 25 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047931
Núm. CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %