2,6-Dibromo-4-isopropilanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15932.06
A15932.14
A15932.22
A15932.06EA
55.3
EUR
A15932.06
A15932.14
A15932.22
2,6-Dibromo-4-isopropilanilina ≥98%
2,6-Dibromo-4-isopropilanilina
Purity: 98%
CAS No.: 10546-65-3
Molecular Formula: C9H11Br2N
Formula Weight: 293.01
Melting Point: 45-47°
MDL No.: MFCD00015475
Formula:
C₉H₁₁Br₂N Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 45…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015475 Núm. CAS: 10546-65-3 |