2-Bromo-p-toluidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4-metilanilina
A13818.09 A13818.18
A13818.09EA 41.5 EUR
A13818.09 A13818.18
2-Bromo-p-toluidina ≥99%
2-Bromo-p-toluidina
Purity: 99% CAS No.: 583-68-6 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Characteristic Melting Point: 14-16° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 1931711 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007635
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Pto. Ebullición: 240…242 °C
Pto. de fusión: 14…16 °C
Densidad: 1.494
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007635
Núm. CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III