4-Bromo-o-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-metilanilina
A15543.14 A15543.22
A15543.14EA 55.2 EUR
A15543.14 A15543.22
4-Bromo-o-toluidina ≥98%
4-Bromo-o-toluidina
Purity: 98% CAS No.: 583-75-5 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 636521 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007825
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C
Pto. de fusión: 56…60 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007825
Núm. CAS: 583-75-5
EINECS: 209-519-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III