4-Bromo-m-toluidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-3-metilanilina
A15417.09
A15417.18
A15417.09EA
26.9
EUR
A15417.09
A15417.18
4-Bromo-m-toluidina ≥97%
4-Bromo-m-toluidina
Purity: 97%
CAS No.: 6933-10-4
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 2689600
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007828
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Pto. Ebullición: 239…241 °C Pto. de fusión: 79…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007828 Núm. CAS: 6933-10-4 EINECS: 230-056-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |