4-Bromo-3-metilanísol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
A12318.09 A12318.18 A12318.30
A12318.09EA 52 EUR
A12318.09 A12318.18 A12318.30
4-Bromo-3-metilanísol ≥97%
4-Bromo-3-metilanísol
Purity: 97% CAS No.: 27060-75-9 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 111-112°/15mm Beilstein Reference: 1933865 MDL No.: MFCD00060687
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Pto. Ebullición: 111…112 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,450
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060687
Núm. CAS: 27060-75-9