4-Bromo-2-metilanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21621.09
B21621.18
B21621.09EA
35.4
EUR
B21621.09
B21621.18
4-Bromo-2-metilanísol ≥98%
4-Bromo-2-metilanísol
Purity: 98+%
CAS No.: 14804-31-0
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 124-125°/25mm
MDL No.: MFCD01321139
Formula:
C₈H₉BrO Pto. Ebullición: 124…125 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: 66…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321139 Núm. CAS: 14804-31-0 |