Alcohol 2-bromobencílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromophenyl)methanol
180100100 180100250
ACRO180100100EA 42.1 EUR
ACRO180100100 ACRO180100250
Alcohol 2-bromobencílico 98%
Alcohol 2-bromobencílico
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78…82 °C
Número MDL: MFCD00004600
Núm. CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %