Alcohol 2-bromobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15700.09
A15700.18
A15700.09EA
39.1
EUR
A15700.09
A15700.18
Alcohol 2-bromobencílico ≥98%
Alcohol 2-bromobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 18982-54-2
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2243418
Formula:
C₇H₇BrO Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004600 Núm. CAS: 18982-54-2 EINECS: 242-719-4 |