5-Bromo-o-cresol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26956.09
H26956.03
H26956.09EA
208
EUR
H26956.09
H26956.03
5-Bromo-o-cresol 95%
5-Bromo-o-cresol
Purity: 95%
CAS No.: 36138-76-8
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD08061906
Formula:
C₇H₇BrO Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061906 Núm. CAS: 36138-76-8 |