3-Bromo-p-cresol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
H28689.06
H28689.03
H28689.06EA
350
EUR
H28689.06
H28689.03
3-Bromo-p-cresol ≥98%
3-Bromo-p-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 60710-39-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD08273793
Formula:
C₇H₇BrO MW: 187.04 g/mol Pto. de fusión: 54…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08273793 Núm. CAS: 60710-39-6 |