Alcohol 4-bromobencílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 53.5 EUR
ACRO181770100 ACRO181770500
Alcohol 4-bromobencílico 99%
Alcohol 4-bromobencílico
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75…78 °C
Número MDL: MFCD00004650
Núm. CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %