Alcohol 4-bromobencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13197.09
A13197.18
A13197.09EA
49.1
EUR
A13197.09
A13197.18
Alcohol 4-bromobencílico ≥99%
Alcohol 4-bromobencílico
Purity: 99%
CAS No.: 873-75-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1931620
Formula:
C₇H₇BrO Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 76…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004650 Núm. CAS: 873-75-6 EINECS: 212-851-7 |