4-Bromo-m-cresol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Bromo-3-methylphenol
L17510.03
L17510.06
L17510.03EA
32
EUR
L17510.03
L17510.06
4-Bromo-m-cresol ≥98%
4-Bromo-m-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 14472-14-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 142-145°/23mm
Beilstein Reference: 1859122
MDL No.: MFCD00079723
Formula:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Pto. Ebullición: 142…145 °C (23 mmHg) Pto. de fusión: 57…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079723 Núm. CAS: 14472-14-1 EINECS: 238-464-3 |