(3,4-Diclorofenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11382.14 A11382.22
A11382.14EA 43.7 EUR
A11382.14 A11382.22
(3,4-Diclorofenil)acetonitrilo ≥98%
(3,4-Diclorofenil)acetonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 3218-49-3 Molecular Formula: C8H5Cl2N Formula Weight: 186.04 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 169-171°/12mm Beilstein Reference: 638749 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001909
Formula: C₈H₅Cl₂N
Pto. Ebullición: 169…171 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001909
Núm. CAS: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III