(2-Clorofenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
A13176.09 A13176.18
A13176.09EA 35.3 EUR
A13176.09 A13176.18
(2-Clorofenil)acetonitrilo ≥98%
(2-Clorofenil)acetonitrilo
Purity: 98+% CAS No.: 2856-63-5 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 2043683 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001898
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Pto. Ebullición: 240…242 °C
Pto. de fusión: 21…24 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001898
Núm. CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III