(4-Clorofenil)acetonitrilo 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chlorobenzyl cyanide
108810050 108811000
ACRO108810050EA 28.9 EUR
ACRO108810050 ACRO108811000
(4-Clorofenil)acetonitrilo 98+%
(4-Clorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001918
Núm. CAS: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.0 %