(4-Clorofenil)acetonitrilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chlorobenzyl cyanide
A15295.22
A15295.36
A15295.22EA
30.6
EUR
A15295.22
A15295.36
(4-Clorofenil)acetonitrilo 98+%
(4-Clorofenil)acetonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 140-53-4
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.5430
Odour: Pungent
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 141-143°/11mm
Beilstein Reference: 971171
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001918
Formula:
C₈H₆ClN Pto. Ebullición: 141…143 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 28…31 °C Densidad: 1,190 Pto. de inflamación: 134 °C (273 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001918 Núm. CAS: 140-53-4 EINECS: 205-418-9 UN: 3439 ADR: 6.1,II |