β-Cloropropiofenona 96%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: 3-Cloropropiofenona

A12290.09 A12290.18 A12290.22
A12290.09EA 59.1 EUR
A12290.09 A12290.18 A12290.22
β-Cloropropiofenona 96%
β-Cloropropiofenona

Purity: 96% CAS No.: 936-59-4 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 113-115°/4mm Beilstein Reference: 2043580 MDL No.: MFCD00000990

Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 113…115 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Densidad: 1,181 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000990
Núm. CAS: 936-59-4
EINECS: 213-317-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR