3',4'-Dicloroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13568.14
A13568.22
A13568.14EA
77.7
EUR
A13568.14
A13568.22
3',4'-Dicloroacetofenona ≥98%
3',4'-Dicloroacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 2642-63-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 134-135mm/12mm
MDL No.: MFCD00000553
Formula:
C₈H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 134…135°C (12 mmHg) Pto. de fusión: 72…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000553 Núm. CAS: 2642-63-9 EINECS: 220-146-0 |