2',6'-Dicloroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
L06348.03
L06348.06
L06348.03EA
61.1
EUR
L06348.03
L06348.06
2',6'-Dicloroacetofenona ≥98%
2',6'-Dicloroacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 2040-05-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 176-180°/83mm
MDL No.: MFCD00016339
Formula:
C₈H₆Cl₂O MW: 189,04 g/mol Pto. Ebullición: 176…180 °C (83 mmHg) Pto. de fusión: 41…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016339 Núm. CAS: 2040-05-3 EINECS: 218-035-7 |