2',4'-Dicloroacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2′,4′-Dichloroacetophenone
302430250 302432500
ACRO302430250EA 42 EUR
ACRO302430250 ACRO302432500
2',4'-Dicloroacetofenona 97%
2',4'-Dicloroacetofenona
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29…34 °C
Densidad: 1,32 g/cm³
Pto. de inflamación: 131 °C
Número MDL: MFCD00000581
Núm. CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %