2',5'-Dicloroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13770.09 A13770.14 A13770.22
A13770.09EA 39.5 EUR
A13770.09 A13770.14 A13770.22
2',5'-Dicloroacetofenona ≥98%
2',5'-Dicloroacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 2476-37-1 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 11-13° Boiling Point: 118°/12mm Beilstein Reference: 1865043 MDL No.: MFCD00000607
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 11…13 °C
Densidad: 1,312
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000607
Núm. CAS: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8