ω-2,4-Tricloroacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-2,4-Tricloroacetofenona, 2,2',4'-Tricloroacetofenona
A10835.14 A10835.22 A10835.36
A10835.14EA 25.5 EUR
A10835.14 A10835.22 A10835.36
ω-2,4-Tricloroacetofenona ≥97%
ω-2,4-Tricloroacetofenona
Purity: 97% CAS No.: 4252-78-2 Molecular Formula: C8H5Cl3O Formula Weight: 223.49 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 957098 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00000934
Formula: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000934
Núm. CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8,III