ω-3,4-Tricloroacetofenona
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-3,4-Tricloroacetofenona, 2,3',4'-Tricloroacetofenona
B25397.06
B25397.14
B25397.06EA
73.9
EUR
B25397.06
B25397.14
ω-3,4-Tricloroacetofenona
ω-3,4-Tricloroacetofenona
CAS No.: 42981-08-8
Molecular Formula: C8H5Cl3O
Formula Weight: 223.49
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 171-173°/15mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD03970382
Formula:
C₈H₅Cl₃O MW: 223,49 g/mol Pto. Ebullición: 171…173 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 43…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03970382 Núm. CAS: 42981-08-8 UN: 1759 ADR: 8,III |