2'-Cloroacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
179770250 179771000
ACRO179770250EA 51 EUR
ACRO179770250 ACRO179771000
2'-Cloroacetofenona 97%
2'-Cloroacetofenona
Formula: C₈H₇ClO
Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,188 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000560
Núm. CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %