3'-Cloropropiofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Cloropropiofenona
276580250 276582500
ACRO276580250EA 40.1 EUR
ACRO276580250 ACRO276582500
3'-Cloropropiofenona 98%
3'-Cloropropiofenona
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00009925
Núm. CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %