3'-Cloropropiofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: m-Cloropropiofenona
A12542.14 A12542.22 A12542.36
A12542.14EA 39.8 EUR
A12542.14 A12542.22 A12542.36
3'-Cloropropiofenona ≥98%
3'-Cloropropiofenona
Purity: 98% CAS No.: 34841-35-5 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-47° Boiling Point: 123-124°/13mm MDL No.: MFCD00009925
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 123…124 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 45…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009925
Núm. CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3