3'-Cloroacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
134840250 134841000
ACRO134840250EA 102 EUR
ACRO134840250 ACRO134841000
3'-Cloroacetofenona 98%
3'-Cloroacetofenona
Formula: C₈H₇ClO
Pto. Ebullición: 241 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000593
Núm. CAS: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %