3'-Cloroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
A15592.06
A15592.14
A15592.22
A15592.06EA
45.8
EUR
A15592.06
A15592.14
A15592.22
3'-Cloroacetofenona ≥98%
3'-Cloroacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 99-02-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5506
Boiling Point: 227-229°
Beilstein Reference: 636318
UN No.: 3416
MDL No.: MFCD00000593
Formula:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Pto. Ebullición: 227…229 °C Densidad: 1,191 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000593 Núm. CAS: 99-02-5 EINECS: 202-721-8 UN: 3416 ADR: 6.1,II |