4'-Cloropropiofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Cloropropiofenona
A11633.14 A11633.22
A11633.14EA 40.6 EUR
A11633.14 A11633.22
4'-Cloropropiofenona ≥98%
4'-Cloropropiofenona
Purity: 98% CAS No.: 6285-05-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 125-126°/13mm Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1100638 MDL No.: MFCD00000626
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 125…126 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 33…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000626
Núm. CAS: 6285-05-8
EINECS: 228-511-6