4'-Cloroacetofenona 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Chloroacetophenone
108540050 108542500 108540010
ACRO108540050EA 25.6 EUR
ACRO108540050 ACRO108542500 ACRO108540010
4'-Cloroacetofenona 98+%
4'-Cloroacetofenona
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Pto. Ebullición: 232 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000624
Núm. CAS: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02133
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5539 to 1.5559 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -7° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=1.13, MeOH)