4'-Cloroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Chloroacetophenone
A12115.30
A12115.0B
A12115.30EA
56.1
EUR
A12115.30
A12115.0B
4'-Cloroacetofenona ≥98%
4'-Cloroacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 99-91-2
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: 17-20°
Boiling Point: 230-232°
Beilstein Reference: 386014
Merck Reference: 14,2116
UN No.: 3416
MDL No.: MFCD00000624
Formula:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Pto. Ebullición: 230…232 °C Pto. de fusión: 17…20 °C Densidad: 1,190 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000624 Núm. CAS: 99-91-2 EINECS: 202-800-7 UN: 3416 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,2116 |