Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
314430050 314430250
ACRO314430050EA 65.7 EUR
ACRO314430050 ACRO314430250
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo 98%
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo
Formula: C₈H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 149…150 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000682
Núm. CAS: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %