Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
314440050 314440250
ACRO314440050EA 78.9 EUR
ACRO314440050 ACRO314440250
Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo 97%
Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo
Formula: C₈H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 126…128 °C (6 mmHg)
Pto. de fusión: 29…33 °C
Densidad: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053224
Núm. CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %