Ácido 6-cloro-m-toluico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
381970010 381970050
ACRO381970010EA 56.1 EUR
ACRO381970010 ACRO381970050
Ácido 6-cloro-m-toluico 98%
Ácido 6-cloro-m-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045798
Núm. CAS: 6342-60-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 151 °C
HPLC ≥97.5 %