Ácido 6-cloro-o-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-6-methylbenzoic acid
L18348.06
L18348.03
L18348.06EA
265
EUR
L18348.06
L18348.03
Ácido 6-cloro-o-toluico ≥97%
Ácido 6-cloro-o-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 21327-86-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2614092
Formula:
C₈H₇ClO₂ Pto. de fusión: 103…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045799 Núm. CAS: 21327-86-6 |