Ácido 4-cloro-o-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27262.03
H27262.06
H27262.03EA
30.3
EUR
H27262.03
H27262.06
Ácido 4-cloro-o-toluico ≥98%
Ácido 4-cloro-o-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 7499-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 170-174°
MDL No.: MFCD00045852
Formula:
C₈H₇ClO₂ Pto. de fusión: 170…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045852 Núm. CAS: 7499-07-2 |