Ácido 4-cloro-m-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-3-methylbenzoic acid
L08533.09
L08533.04
L08533.18
L08533.09EA
94.9
EUR
L08533.09
L08533.04
L08533.18
Ácido 4-cloro-m-toluico ≥98%
Ácido 4-cloro-m-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 7697-29-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1936535
Formula:
C₈H₇ClO₂ Pto. de fusión: 212…216 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045853 Núm. CAS: 7697-29-2 |