2,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Dicloro-2-(trifluorometil)benceno
A11310.06
A11310.14
A11310.06EA
31.2
EUR
A11310.06
A11310.14
2,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
2,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 320-50-3
Molecular Formula: C7H3Cl2F3
Formula Weight: 215.00
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4830
Beilstein Reference: 1955442
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000608
Formula:
C₇H₃Cl₂F₃ MW: 215 g/mol Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 11 °C Densidad: 1,483 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000608 Núm. CAS: 320-50-3 EINECS: 206-276-0 UN: 1760 ADR: 8,III |