α-Cloro-3,4-difluorotolueno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Difluorobencilo cloruro, 1-(Clorometil)-3,4-difluorobenceno
384420050 384420250
ACRO384420050EA 82.6 EUR
ACRO384420050 ACRO384420250
α-Cloro-3,4-difluorotolueno 98%
α-Cloro-3,4-difluorotolueno
Formula: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Número MDL: MFCD00236218
Núm. CAS: 698-80-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %