Zapatos de seguridad, con cordones, suXXeed® Offroad, Heckel
Proveedor: UVEX
6274347 6274348 6274339 6274340 6274341 6274342 6274343 6274344 6274336 6274337 6274338 6274345 6274346
UVEX6274347EA 0 EUR
UVEX6274347 UVEX6274348 UVEX6274339 UVEX6274340 UVEX6274341 UVEX6274342 UVEX6274343 UVEX6274344 UVEX6274336 UVEX6274337 UVEX6274338 UVEX6274345 UVEX6274346
Zapatos de seguridad, con cordones, suXXeed® Offroad, Heckel
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, flexible y ligero, fabricado con una parte superior de piel de ante transpirable y una suela de PU2D de doble densidad, muy resistente al deslizamiento y a los aceites e hidrocarburos.
  • Forro Climate Airmesh de secado rápido, muy resistente a la abrasión, también muy buena absorción de vapor de agua
  • Plantilla higiénica extraíble con capa superior textil resistente a la abrasión
  • Puntera de protección sin metal (200 J)
  • Entresuela sin metal y resistente a los pinchazos
Adecuado para el almacenamiento y la logística, los servicios, la industria y los entornos cálidos y secos.
Color: Marrón/negro
Certificaciones: EN ISO 20345: 2011; S3, C1, SRC