Isotiocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L10127.03 L10127.06
L10127.03EA 53.7 EUR
L10127.03 L10127.06
Isotiocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo ≥97%
Isotiocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo
Purity: 97% CAS No.: 23163-86-2 Molecular Formula: C8H3ClF3NS Formula Weight: 237.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5900 Odour: Pungent Boiling Point: 248-251° Beilstein Reference: 787371 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041090
Formula: C₈H₃ClF₃NS
Pto. Ebullición: 248…251 °C
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1,470
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041090
Núm. CAS: 23163-86-2
UN: 2922
ADR: 8,III