2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-p-toluidina
A12242.06
A12242.14
A12242.22
A12242.06EA
56.7
EUR
A12242.06
A12242.14
A12242.22
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina ≥98%
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina
Purity: 98%
CAS No.: 39885-50-2
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 214-218°
Beilstein Reference: 4179703
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042563
Formula:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.57 g/mol Pto. Ebullición: 214…218 °C Densidad: 1.434 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042563 Núm. CAS: 39885-50-2 EINECS: 254-674-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |