2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-toluidina
A16004.14
A16004.22
A16004.14EA
36
EUR
A16004.14
A16004.22
2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina ≥97%
2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina
Purity: 97%
CAS No.: 121-50-6
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 82-83°/9mm
Beilstein Reference: 879910
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007673
Formula:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.57 g/mol Pto. Ebullición: 82…83 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: 8…10 °C Densidad: 1.424 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007673 Núm. CAS: 121-50-6 EINECS: 204-475-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |