2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
B22714.06 B22714.14
B22714.06EA 44.5 EUR
B22714.06 B22714.14
2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina ≥97%
2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina
Purity: 97% CAS No.: 433-94-3 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Boiling Point: 39-40°/0.1mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00272565
Formula: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Pto. Ebullición: 39…40 °C (0.1 mmHg)
Densidad: 1.42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272565
Núm. CAS: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III