4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21755.14
B21755.22
B21755.36
B21755.14EA
42.1
EUR
B21755.14
B21755.22
B21755.36
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina ≥97%
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina
Purity: 97%
CAS No.: 445-03-4
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 66-67°/3mm
Beilstein Reference: 2366801
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007841
Formula:
C₇H₅ClF₃N Pto. Ebullición: 66…67 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 8…9 °C Densidad: 1,386 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007841 Núm. CAS: 445-03-4 EINECS: 207-151-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |